Merck
PLGC06210
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 10 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
63.5 mm
Filterdurchm.
63.5 mm
Filtrationsfläche
28.7 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PLGC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Stellen Sie Ihre eigene Amicon Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Ultrafiltrationsscheiben-Membrane aus Ultracel Membrane aus regenerierter Cellulose und Biomax Membrane aus Polyethersulfon (PES) sind erhältlich. Die Membrane sind in vielen verschiedenen Porengrößen und Durchmessern erhältlich.
Ultracel Membrane aus regenerierter Cellulose werden für die Konzentration oder Entsalzung von Verdünnungslösungen empfohlen. Die hydrophile, enge Mikrostruktur der Ultracel Membran gewährleistet die höchstmögliche Retention bei der geringstmöglichen Adsorption von Protein, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES Membranen werden für die Konzentration oder Entsalzung von größeren Volumen stärker konzentrierter Proben empfohlen, wie Serum, Plasma oder konditionierte Gewebekulturmedien.
Microfiltration Durapore PVDF Scheiben sind in den Porengrößen 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und in den Durchmessern 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
•Erhältliche Scheibendurchmesser: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 und 150 mm
•Ultracel, Durapore und Biomax Membranen sind in vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich, die allen Ihren Trennungsanforderungen gerecht werden
•Kompatibel mit Amicon Rührzellen
Anwendungen:
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
Anwendung
10 kDa NMWL, Ultracel aus regenerierter Cellulose, 63,5 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Demonstrating the effective use of Amicon Stirred Cell for large volume concentration through diafiltration.