Wichtige Dokumente
G9282
Monoclonal Anti-Glutamate antibody produced in mouse
clone GLU-4, ascites fluid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GLU-4, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
wide range
Methode(n)
indirect ELISA: 1:10,000 using in situ prepared L-glutamate-glutaraldehyde-BSA conjugate for coating
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM1(2911)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immuno-electron microscopy (1 paper)
- immunolabeling of glutamate in the lamina of the Drosophila visual system
- immunocytochemistry at a working dilution of 1:20,000 to detect glutamate using heart and extrinsic nerves of stomatopod crustacean, Squilla oratoria
- immunofluorescent staining as a primary antibody at a working dilution of 1:1000 using cryosections of brains and embryos from mice
- use as a primary antibody to measure the glutamate release in synaptosome preparations
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)