Merck
G7754
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure γ-(α-Naphthylamid) Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O3 ·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChIKey
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges