G7629
Gum storax
Synonym(e):
Styrax
About This Item
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.59 (lit.)
Dichte
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)