Wichtige Dokumente
G7166
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
Synonym(e):
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Biologische Quelle
microbial
Form
solid
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
InChIKey
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable