Merck
G5901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
Größe auswählen
1 VIAL
CHF 50.70
CHF 50.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
CHF 50.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 50.70
Check Cart for Availability
Materialien
copper
Beschreibung
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
Größe des Netzaufdrucks
200 mesh × 125 μm pitch
Loch B
95 μm
Größe der offenen Fläche
55%
Allgemeine Beschreibung
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)