Merck
G5401
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
Materialien
gold
Beschreibung
Regular grids with center mark and solid border
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
400 mesh × 62 μm pitch
Loch B
42 μm
Größe der offenen Fläche
44%