G5791
Anti-phospho-Glycogen Synthase Kinase 3α/β (pTyr279/216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-phospho-GSK α/β (pTyr279/216)
Größe auswählen
CHF 690.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 690.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen 47-51 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?