Merck
G5151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
Größe auswählen
1 VIAL
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
CHF 164.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Materialien
gold
Beschreibung
Regular grids with center mark and solid border
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
200 mesh × 125 μm pitch
Loch B
97 μm
Größe der offenen Fläche
55%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)