Wichtige Dokumente
G4256
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Type IV, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
Größe auswählen
CHF 842.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 842.00
Empfohlene Produkte
Typ
Type IV
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Zusammensetzung
Protein, 15-35%
Fremdaktivität
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) is a galactose metabolizing enzyme that facilitates the simultaneous conversion of uridine diphosphoglucose (UDP-glucose) and galactose-1-phosphate (gal-1P) to uridine diphosphogalactose (UDP-galactose) and glucose-1-phosphate. Classic Galactosemia (CG) is an inherited metabolic condition caused by deficiency of GALT activity.[1] GALT gene is mapped to human chromosome 9p13.[2] Deficiency of GALT results in type 1 galactosemia.[1]
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)