G0267
Mini Gastrin I human
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
HG-13
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
Angaben zum Gen
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable