Merck
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Synonym(e):
Gly-Phe-pNA
Größe auswählen
10 MG
CHF 107.00
250 MG
CHF 1’130.00
CHF 107.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 107.00
250 MG
CHF 1’130.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 107.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChIKey
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
Substrate
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)