EPM1194-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2150 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, (phenolic resin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(phenolic resin)
Leistungsmerkmale
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1194-9919 (Global)
Größe
61 cm × 45.7 cm
Kapazität
(12 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)