EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
L × B
40.6 cm × 30.5 cm
Größe
40.6 cm × 30.5 cm
Kapazität
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)