Merck
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)