EPACE-4000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 4 L Erlenmeyer flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 4 L Erlenmeyer flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
Hersteller/Markenname
Eppendorf® ACE-4000S (Global)
B × H
196 mm × 95 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)