Merck
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Materialien
V-bottom clear wells
Leistungsmerkmale
DNA LoBind
PCR clean
Verpackung
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951040546 (North America)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 well
Farbe
white border
Bindungsart
low binding surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG