EP6001072410
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 16 boxes up to 136x136 x 103 mm (4 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (431 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
3-Compartment
Holds 16 x boxes (4 in.)
closed configuration for storage of 16 boxes up to 136x136 x 103 mm (4 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001072410
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(140 mm) (563 mm) (431 mm)
Größe
563x140x431 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)