Merck
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001050211 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 468 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)