EP6001040111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in)
rack for DWP (53 mm/ 2 in)
side access
with locking rod
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001040111 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
Kapazität
(max box size (mm): 86 x 128)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)