Merck
EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Parameter
4,099 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
133 mm
Durchmesser
62 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)