EP5920738003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 37 x 5.5 - 12 mL tubes, pack of 2
Größe auswählen
CHF 351.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 351.00
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
capacity 37 x 5.5 - 12 mL tubes
Holds 5.5 - 12 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920738003 (Global)
Parameter
4,120 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
16 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)