Merck
EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 369.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.78
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910754000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)