Merck
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Synonym(e):
Eppendorf Rotor
Größe auswählen
1 EACH
CHF 5’240.00
CHF 5’240.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 5’240.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.82
CHF 5’240.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895175007
Parameter
10,000 rpm speed
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)