Merck
EP5825730003
Eppendorf® Buckets
for 7 x 50 mL Falcon tubes, set of 4 pieces
Größe auswählen
4 EA
CHF 2’020.00
CHF 2’020.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 2’020.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
CHF 2’020.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 7 x 50 mL Falcon tubes
Verpackung
set of 4 pieces
Hersteller/Markenname
5825730003
Eppendorf® 5825730003
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)