Merck
EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
Größe auswählen
4 EA
CHF 1’990.00
CHF 1’990.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 1’990.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
CHF 1’990.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Materialien
round
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820741007 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
750 mL
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)