Merck
EP5804775007
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 mL Falcon, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
CHF 105.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 105.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
holds 1 tube 50 mL Falcon
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804775007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)