Merck
EP5452727007
Eppendorf® Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
Größe auswählen
1 EA
CHF 347.00
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 347.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 347.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Leistungsmerkmale
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5452727007
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)