Merck
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
Größe auswählen
1 EA
CHF 286.00
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 286.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
aerosol tight
Hersteller/Markenname
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5424 R
Allgemeine Beschreibung
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)