Merck
EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’030.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5424700004
Parameter
15,000 max. RCF (21,130 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)