EP3125000087
Eppendorf Research® Plus G
24-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, white, includes epT.I.P.S.® Box
Größe auswählen
CHF 1’230.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’230.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
adjustable
24-channel
includes epT.I.P.S.® Box
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3125000087
Spitzenvolumen
1-20 μL
Farbe
white
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Produktmerkmale
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man die richtige Wahl getroffen hat – zu wissen, dass man mit den modernsten Pipetten der Welt arbeitet. Ein federgelagerter Spitzenkegel, eine sekundäre Kalibrieroption, eine optimiere Volumenanzeige – all das in einer ultraleichten, voll autoklavierbaren Pipette: Das ist die Eppendorf Research Plus Pipette.
Preisgekröntes Produkt
Die mechanische Pipette Research Plus wurde mit dem bronzenen Qualitätssiegel ausgezeichnet. Diese Qualitätssiegel werden den obersten 0,1 % von Laborprodukten verliehen, die kontinuierlich die besten Benutzerrezensionen erhalten haben. Diese Auszeichnung ist dafür bekannt, dass sie Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke vermittelt und ihnen bei der Wahl des besten Laborprodukts für ihr Arbeitsumfeld hilft.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)