EP022653121
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh, to hold, 4 x 8 tube PCR strips
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 8 tube PCR strips
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022653121 (North America)
Parameter
15,000 max. RCF (18,615 xg)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)