Merck
EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
Größe auswählen
1 EA
CHF 816.00
CHF 816.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 816.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 816.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495512004
Parameter
6,000 max. RCF (3,217 xg)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)