Merck
EP022637436
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity 100 mL, rectangular, pack of 4
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
Materialien
rectangular
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637436 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)