EP0030132530
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
Größe auswählen
CHF 211.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 211.00
Empfohlene Produkte
Materialien
blue plate
conical bottom white wells
Leistungsmerkmale
skirt (Semi skirted)
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030132530
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
250 μL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)