EP0030129610
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
Semi-Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 250 μL, colorless, pack of 10 (individually wrapped)
Größe auswählen
CHF 82.50
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
colorless wells
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
Skirt (Semi skirted)
CHF 82.50
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
colorless wells
Well-Größe
96
Leistungsmerkmale
skirt
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
Skirt (Semi skirted)
Verpackung
pack of 10 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129610 (Global)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
250 μL
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)