Merck
EP0030128575
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
colorless plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
25 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 166.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless plate
conical bottom colorless wells
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128575
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
250 μm
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf® Twin tec PCR plate combine a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • Fits most thermal cyclers.
  • 250 μL max. well volume (when used with cap strips).
  • Improved well-to-well tolerance.
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)