Merck
EP0030129326
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 96 wells
colorless plate, 96, semi-skirted, conical bottom colorless wells, semi-skirted, PCR clean, colorless, pkg of 10 ea
Größe auswählen
10 EA
CHF 100.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 100.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless plate
conical bottom colorless wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
skirt
96, semi-skirted
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129326
Größe
96 wells
Farbe
colorless
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Individually blistered Certified PCR clean
  • Additionally free of bacterial DNA
  • For all applications that need ultimate purity or certified absense of bacterial DNA
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)