Merck
EP0030127870
Eppendorf® storage film, self-adhesive
self-adhesive, pkg of 100 ea, PCR clean
Synonym(e):
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
Größe auswählen
100 EA
CHF 172.00
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 172.00
About This Item
UNSPSC-Code:
45131506
NACRES:
NB.35
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
PCR clean
self-adhesive
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030127870
Allgemeine Beschreibung
This self-adhesive storage film is made for use with Eppendorf Standard and Deepwell 96- and 38-Well plates (polypropylene).
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)