Merck
EP0030122224
Eppendorf® Tubes 50 mL
amber, sterile, pack of 200 ea
Größe auswählen
200 EA
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 96.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Materialien
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations
neck thread External thread
Verpackung
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030122224
Kapazität
50 mL
Röhrchendurchm.
30 mm
Farbe
amber
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)