EHUEGFP
MISSION® esiRNA
targeting EGFP
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
EHUEGFP ist spezifisch für das grün fluoreszierende Protein eGFP (enhanced Green Fluorescent Protein). Es kann als Negativkontrolle in Systemen mit fehlendem eGFP oder als Positivkontrolle in Systemen, die das eGFP exprimieren, verwendet werden.
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Sonstige Hinweise
esiRNA-cDNA-Zielsequenz: GTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTACGGCGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTA
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zygote (Cambridge, England), 24(1), 89-97 (2015-02-13)
ING2 (inhibitor of growth protein-2) is a member of the ING-gene family and participates in diverse cellular processes involving tumor suppression, DNA repair, cell cycle regulation, and cellular senescence. As a subunit of the Sin3 histone deacetylase complex co-repressor complex
Nucleic acids research, 45(10), 5901-5912 (2017-04-13)
Repair of damaged DNA relies on the recruitment of DNA repair factors in a well orchestrated manner. As a prerequisite, the chromatin needs to be decondensed by chromatin remodelers to allow for binding of repair factors and for DNA repair
Science signaling, 13(631) (2020-05-14)
Understanding the costimulatory signaling that enhances the activity of cytotoxic T cells (CTLs) could identify potential targets for immunotherapy. Here, we report that CD2 costimulation plays a critical role in target cell killing by freshly isolated human CD8+ T cells
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-01)
The multi-subunit structural maintenance of chromosomes (SMC) 5/6 complex includes SMC6 and non-SMC element (NSE)3. SMC5/6 is essential for homologous recombination DNA repair and functions as an antiviral factor during hepatitis B (HBV) and herpes simplex-1 (HSV-1) viral infections. Intriguingly
Medical microbiology and immunology, 207(3-4), 227-242 (2018-04-28)
The human cytomegalovirus (HCMV) is a common pathogen, which causes severe or even deadly diseases in immunocompromised patients. In addition, congenital HCMV infection represents a major health concern affecting especially the lung tissue of the susceptible individuals. Antivirals are a