EHU137641
MISSION® esiRNA
targeting human ARF6
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGAGGCTTCGTTTCGGTTTCGCGGCGGCGGCGGCGTTGTTGGCTGAGGGGACCCGGGACACCTGAATGCCCCCGGCCCCGGCTCCTCCGACGCGATGGGGAAGGTGCTATCCAAAATCTTCGGGAACAAGGAAATGCGGATCCTCATGTTGGGCCTGGACGCGGCCGGCAAGACAACAATCCTGTACAAGTTGAAGCTGGGCCAGTCGGTGACCACCATTCCCACTGTGGGTTTCAACGTGGAGACGGTGACTTACAAAAATGTCAAGTTCAACGTATGGGATGTGGGCGGCCAGGACAAGATCCGGCCGCTCTGGCGGCATTACTACACTGGGACCCAAGGTCTCATCTTCGTAGTGGACTGCGCCGACCGCGACCGCATCGATGAGGCTCGCCAGGAGCTGCACCGCATTATCAATGACCGGGAGATGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable