Merck
EHU006311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RCC1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTGGTCGCTTCTTCTCCTTGGATTTGTTAAGGATTCCAAGTAACTCTTATTTGGAGAGAAGACGATCTGCACTTCGCATTTTGGCATTGACATTTAATTTTAGGGTCCTTTATATAGAAGGGAGACTACATGAATGTGTAAGATCTTGGAGGAAGACAGCAGAGAGAGAGAGAGAGATCAGAGATCCCAGGGTTAAAAGTTGGAGAAATTTCACAGTACATCATCCAAAAGAGGAGTCCATGATGGAGGCAGAGGTAAACTTGGAGAGGACAGGAAGATGTCACCCAAGCGCATAGCTAAAAGAAGGTCCCCCCCAGCAGATGCCATCCCCAAAAGCAAGAAGGTGAAGGTCTCACACAGGTCCCACAGCACAGAACCCGGCTTGGTGCTGACACTAGGCCAGGGCGACGTGGGCCAGCTGGGGCTGGGTGAGAATGTGATGGAGAGGAAGAAGCCGGCCCTGGTATCCATTCCGGAGGATGTTGTGCAGGCTGAGGCTGGGGGCATGCACACCGTGTGTCTAAGCAAAAGTGGCCAGGTCTA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiara Mencarelli et al.
Cell reports, 24(10), 2529-2539 (2018-09-06)
Neuronal polarity in the developing cortex begins during the early stages of neural progenitor migration toward the cortical plate and culminates with the specification of the axon and dendrites. Here, we demonstrate that the Ran-dependent nucleocytoplasmic transport machinery is essential
Ashwathi Rajeevan et al.
Molecular biology of the cell, 31(22), 2437-2451 (2020-08-28)
NuMA is an abundant long coiled-coil protein that plays a prominent role in spindle organization during mitosis. In interphase, NuMA is localized to the nucleus and hypothesized to control gene expression and chromatin organization. However, because of the prominent mitotic