Merck
EHU001691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLK4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CATTGCCAATTGAAACATCCTTCTATCTTGGAGCTTTATAACTATTTTGAAGATAGCAATTATGTGTATCTGGTATTAGAAATGTGCCATAATGGAGAAATGAACAGGTATCTAAAGAATAGAGTGAAACCCTTCTCAGAAAATGAAGCTCGACACTTCATGCACCAGATCATCACAGGGATGTTGTATCTTCATTCTCATGGTATACTACACCGGGACCTCACACTTTCTAACCTCCTACTGACTCGTAATATGAACATCAAGATTGCTGATTTTGGGCTGGCAACTCAACTGAAAATGCCACATGAAAAGCACTATACATTATGTGGAACTCCTAACTACATTTCACCAGAAATTGCCACTCGAAGTGCACATGGCCTTGAATCTGATGTTTGGTCCCTGGGCTGTATGTTTTATACATTACTTATCGGGAGACCACCCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C O Rosario et al.
Oncogene, 34(26), 3441-3451 (2014-09-02)
Polo family kinase 4 (Plk4) is required for mitotic progression, and is haploinsufficient for tumor suppression and timely hepatocyte polarization in regenerating liver. At the same time, recent evidence suggests that Plk4 expression may have a role in clinical cancer
Fernando R Balestra et al.
eLife, 10 (2021-01-26)
TRIM37 is an E3 ubiquitin ligase mutated in Mulibrey nanism, a disease with impaired organ growth and increased tumor formation. TRIM37 depletion from tissue culture cells results in supernumerary foci bearing the centriolar protein Centrin. Here, we characterize these centriolar