Wichtige Dokumente
E1645
Anti-Endothelin in Kaninchen hergestellte Antikörper
whole antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, rat, pig
Methode(n)
indirect ELISA: 1:30,000
radioimmunoassay: 1:10,000 using 125I-endothelin-1, human
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EDN1(1906)
rat ... Edn1(24323)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung