Fortfahren mit
D9069
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 254.00
CHF 215.90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27NO·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 215.90
ListenpreisCHF 254.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
InChI key
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Application
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethyltamoxifen HCl is the primary metabolite of tamoxifen. N-Desmethyltamoxifen HCl is an estrogen response modifer and protein kinase C inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85256T5648T9262
Tamoxifen analytical standard
Supelco
85256
Tamoxifen
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)