Wichtige Dokumente
D8942
Dichlorophenyl-ABA
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]benzoic acid
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ~18 mg/mL at ~60 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H9Cl2NO2/c14-8-5-9(15)7-10(6-8)16-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
InChIKey
FNGSQOJHNAYHAT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TTR(7276)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)