D8696
DMH4
>99.0% (HPLC)
About This Item
Assay
>99.0% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
off-white to brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN(CCO1)CCOc2ccc(cc2)-c3cnc4c(cnn4c3)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H24N4O2/c1-2-4-20(5-3-1)23-17-26-28-18-21(16-25-24(23)28)19-6-8-22(9-7-19)30-15-12-27-10-13-29-14-11-27/h1-9,16-18H,10-15H2
InChIKey
SKZQZGSPYYHTQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology