Wichtige Dokumente
D8508
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Synonym(e):
1,3-Dipentadecanoylglycerol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H64O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Qualität
May contain a small amount of 1,2-isomer
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?