Merck
D7024
Sigma-Aldrich
Dibekacin sulfate salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: aminoglycoside
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)